Tyramin
Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SB49364.100MG
CMPLSB49364.100MGEA 0 EUR InStock
CMPLSB49364.100MG
Tyramin
Tyramin
Zertifizierungen: ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001.
Bestellinformation: Store in a refrigerator at temperatures between 2 to 8 °C.
Formel: C₈H₁₁NO
MDL Number: MFCD00008193
CAS-Nummer: 51-67-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge