1,5-Diaminopentan
Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
SB65012.250MG
CMPLSB65012.250MGEA 0 EUR InStock
CMPLSB65012.250MG
1,5-Diaminopentan
1,5-Diaminopentan
Formel: C₅H₁₄N₂
Siedepunkt: 178,..180 °C
Dichte: 0,873 g/cm³
MDL Number: MFCD00008239
CAS-Nummer: 462-94-2
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge