Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,6-Difluor-3-nitrobenzonitril

Lieferant: COMBI-BLOCKS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


AN-1061-5G AN-1061-25G AN-1061-1G AN-1061-100G
COBBAN-1061-5GEA 49.8 EUR InStock
COBBAN-1061-5G COBBAN-1061-25G COBBAN-1061-1G COBBAN-1061-100G
2,6-Difluor-3-nitrobenzonitril
2,6-Difluor-3-nitrobenzonitril


Formel: C₇H₂F₂N₂O₂
MW: 184.1 g/mol
MDL Number: MFCD00042254
CAS-Nummer: 143879-77-0
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge