2-Brom-6-fluor-4-nitroanisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
AN-1095-5G
COBBAN-1095-5GEA 124 EUR InStock
COBBAN-1095-5G
2-Brom-6-fluor-4-nitroanisol
2-Brom-6-fluor-4-nitroanisol
Formel: C₇H₅BrFNO₃
MW: 250.02 g/mol
MDL Number: MFCD08062383
CAS-Nummer: 875664-36-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge