4-Brom-3,5-xylidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
AN-2600-1G
COBBAN-2600-1GEA 28.1 EUR InStock
COBBAN-2600-1G
4-Brom-3,5-xylidin
4-Brom-3,5-xylidin
Formel: C₈H₁₀BrN
MDL Number: MFCD07780648
CAS-Nummer: 59557-90-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge