2-Brom-6-nitro-4-(trifluormethoxy)anilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
AN-2635-25G
COBBAN-2635-25GEA 401 EUR InStock
COBBAN-2635-25G
2-Brom-6-nitro-4-(trifluormethoxy)anilin
2-Brom-6-nitro-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₄BrF₃N₂O₃
MW: 301.0200 g/mol
MDL Number: MFCD04039212
CAS-Nummer: 886499-21-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge