1-Boc-2-indolboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BB-2009-5G BB-2009-25G BB-2009-1G
COBBBB-2009-5GEA 137 EUR InStock
COBBBB-2009-5G COBBBB-2009-25G COBBBB-2009-1G
1-Boc-2-indolboronsäure
1-Boc-2-indolboronsäure
Formel: C₁₃H₁₆BNO₄
MDL Number: MFCD02093045
CAS-Nummer: 213318-44-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge