3-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BB-2116-5G BB-2116-25G BB-2116-1G BB-2116-100G
COBBBB-2116-5GEA 38.8 EUR InStock
COBBBB-2116-5G COBBBB-2116-25G COBBBB-2116-1G COBBBB-2116-100G
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₉BO₄
MW: 179.97 g/mol
MDL Number: MFCD02093046
CAS-Nummer: 99769-19-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge