2-Hydroxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BB-2159-5G BB-2159-1G BB-2159-25G BB-2159-100G
COBBBB-2159-5GEA 38.5 EUR InStock
COBBBB-2159-5G COBBBB-2159-1G COBBBB-2159-25G COBBBB-2159-100G
2-Hydroxyphenylboronsäure
2-Hydroxyphenylboronsäure
Formel: C₆H₇BO₃
MDL Number: MFCD01074581
CAS-Nummer: 89466-08-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge