3-Aminophenylboronsäure Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BB-2229-5G BB-2229-25G BB-2229-1G
COBBBB-2229-5GEA 152 EUR InStock
COBBBB-2229-5G COBBBB-2229-25G COBBBB-2229-1G
3-Aminophenylboronsäure Hydrochlorid
3-Aminophenylboronsäure Hydrochlorid
Formel: C₆H₉BClNO₂
MW: 173.41 g/mol
MDL Number: MFCD00191748
CAS-Nummer: 85006-23-1
EINECS: 285-052-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge