4-Isobutylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BB-2441-100G BB-2441-5G BB-2441-1G BB-2441-25G
COBBBB-2441-100GEA 612 EUR InStock
COBBBB-2441-100G COBBBB-2441-5G COBBBB-2441-1G COBBBB-2441-25G
4-Isobutylphenylboronsäure
4-Isobutylphenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₅BO₂
MW: 178.04 g/mol
MDL Number: MFCD01632198
CAS-Nummer: 153624-38-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge