2-Fluor-3-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BB-2460-5G BB-2460-1G
COBBBB-2460-5GEA 44.8 EUR InStock
COBBBB-2460-5G COBBBB-2460-1G
2-Fluor-3-methoxyphenylboronsäure
2-Fluor-3-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₈BFO₃
MDL Number: MFCD02094728
CAS-Nummer: 352303-67-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge