4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-dienylboronsäure Mononatriumsalz
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BB-2534-1G
COBBBB-2534-1GEA 2150 EUR InStock
COBBBB-2534-1G
4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-dienylboronsäure Mononatriumsalz
4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-dienylboronsäure Mononatriumsalz
Formel: C₈H₁₂BNaO₂
MDL Number: MFCD07363759
CAS-Nummer: 871329-70-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge