4-(Dimethylcarbamoyl)-3-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BB-3309-1G BB-3309-5G
COBBBB-3309-1GEA 301 EUR InStock
COBBBB-3309-1G COBBBB-3309-5G
4-(Dimethylcarbamoyl)-3-fluorphenylboronsäure
4-(Dimethylcarbamoyl)-3-fluorphenylboronsäure
Formel: C₉H₁₁BFNO₃
MDL Number: MFCD08436060
CAS-Nummer: 874289-13-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge