4-Carbamoyl-2-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BB-3318-5G BB-3318-1G
COBBBB-3318-5GEA 1490 EUR InStock
COBBBB-3318-5G COBBBB-3318-1G
4-Carbamoyl-2-fluorphenylboronsäure
4-Carbamoyl-2-fluorphenylboronsäure
Formel: C₇H₇BFNO₃
MW: 182.9500 g/mol
MDL Number: MFCD09800867
CAS-Nummer: 874289-22-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge