(5-(Methylthio)pyridin-3-ylthio)methylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BB-3465-100M
COBBBB-3465-100MEA 742 EUR InStock
COBBBB-3465-100M
(5-(Methylthio)pyridin-3-ylthio)methylboronsäure
(5-(Methylthio)pyridin-3-ylthio)methylboronsäure
Formel: C₇H₁₀BNO₂S₂
MDL Number: MFCD08436048
CAS-Nummer: 913835-66-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge