3-Chlor-2-methoxy-4-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BB-3843-1G
COBBBB-3843-1GEA 236 EUR InStock
COBBBB-3843-1G
3-Chlor-2-methoxy-4-pyridinboronsäure
3-Chloro-2-methoxy-4-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₇BClNO₃
MW: 187.39 g/mol
MDL Number: MFCD06798255
CAS-Nummer: 957060-88-7
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge