N-(1-Naphthyl)-4-boronobenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BB-5041-1G
COBBBB-5041-1GEA 312 EUR InStock
COBBBB-5041-1G
N-(1-Naphthyl)-4-boronobenzolsulfonamid
N-(1-Naphthyl)-4-boronobenzolsulfonamid
Formel: C₁₆H₁₄BNO₄S
MW: 327.1600 g/mol
MDL Number: MFCD09800885
CAS-Nummer: 957120-95-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge