2-Fluor-5-nitrophenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BB-5186-1G
COBBBB-5186-1GEA 38.2 EUR InStock
COBBBB-5186-1G
2-Fluor-5-nitrophenylboronsäure
2-Fluor-5-nitrophenylboronsäure
Formel: C₆H₅BFNO₄
MW: 184.92 g/mol
MDL Number: MFCD03092929
CAS-Nummer: 819849-20-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge