5-(Trifluormethyl)chinolin-8-boronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BB-5393-1G
COBBBB-5393-1GEA 1370 EUR InStock
COBBBB-5393-1G
5-(Trifluormethyl)chinolin-8-boronsäure
5-(Trifluormethyl)chinolin-8-boronsäure
Formel: C₁₀H₇BF₃NO₂
MDL Number: MFCD11504856
CAS-Nummer: 1072951-55-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge