3-(Ethoxycarbonylmethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BB-5817-1G
COBBBB-5817-1GEA 356 EUR InStock
COBBBB-5817-1G
3-(Ethoxycarbonylmethyl)phenylboronsäure
3-(Ethoxycarbonylmethyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₃BO₄
MW: 208.0200 g/mol
MDL Number: MFCD08704681
CAS-Nummer: 1256345-69-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge