3,4-Difluor-(5-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BB-5826-250M
COBBBB-5826-250MEA 1490 EUR InStock
COBBBB-5826-250M
3,4-Difluor-(5-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
3,4-Difluor-(5-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₇BF₂O₄
MDL Number: MFCD12025989
CAS-Nummer: 1217500-74-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge