5-Chlor-2-propoxy-3-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BB-6127-1G
COBBBB-6127-1GEA 451 EUR InStock
COBBBB-6127-1G
5-Chlor-2-propoxy-3-pyridinboronsäure
5-Chloro-2-propoxy-3-pyridineboronic acid
Formel: C₈H₁₁BClNO₃
MDL Number: MFCD13195664
CAS-Nummer: 1217501-43-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge