1-(2-Tetrahydropyranyl)-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-5-boronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BB-6564-250M
COBBBB-6564-250MEA 262 EUR InStock
COBBBB-6564-250M
1-(2-Tetrahydropyranyl)-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-5-boronsäure
1-(2-Tetrahydropyranyl)-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-5-boronsäure
Formel: C₉H₁₂BF₃N₂O₃
MDL Number: MFCD17214248
CAS-Nummer: 1141878-45-6
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge