2,3,5-Trifluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BB-8009-1G
COBBBB-8009-1GEA 98.3 EUR InStock
COBBBB-8009-1G
2,3,5-Trifluorphenylboronsäure
2,3,5-Trifluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₄BF₃O₂
MDL Number: MFCD01863166
CAS-Nummer: 247564-73-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge