2,3-Difluor-4-formylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BB-8013-1G
COBBBB-8013-1GEA 74.2 EUR InStock
COBBBB-8013-1G
2,3-Difluor-4-formylphenylboronsäure
2,3-Difluor-4-formylphenylboronsäure
Formel: C₇H₅BF₂O₃
MDL Number: MFCD04039907
CAS-Nummer: 480424-84-8
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge