4-(4'-Methoxybenzyloxy)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BB-8240-1G
COBBBB-8240-1GEA 81.3 EUR InStock
COBBBB-8240-1G
4-(4'-Methoxybenzyloxy)phenylboronsäure
4-(4'-Methoxybenzyloxy)phenylboronsäure
Formel: C₁₄H₁₅BO₄
MW: 258.0800 g/mol
MDL Number: MFCD09038417
CAS-Nummer: 156635-90-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge