2,3,4,6-Tetrafluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BB-8454-1G
COBBBB-8454-1GEA 204 EUR InStock
COBBBB-8454-1G
2,3,4,6-Tetrafluorphenylboronsäure
2,3,4,6-Tetrafluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₃BF₄O₂
MDL Number: MFCD04039309
CAS-Nummer: 511295-00-4
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge