2-Methyl-3-pyridinboronsäure Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BB-8500-1G
COBBBB-8500-1GEA 235 EUR InStock
COBBBB-8500-1G
2-Methyl-3-pyridinboronsäure Hydrochlorid
2-Methyl-3-pyridinboronsäure Hydrochlorid
Formel: C₆H₉BClNO₂
MDL Number: MFCD06659489
CAS-Nummer: 1072952-34-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge