2-(Methylthio)-3-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BB-8573-250M
COBBBB-8573-250MEA 303 EUR InStock
COBBBB-8573-250M
2-(Methylthio)-3-pyridinboronsäure
2-(Methylthio)-3-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₈BNO₂S
MDL Number: MFCD09037488
CAS-Nummer: 1072944-21-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge