4-(2-Naphthyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BB-8582-1G
COBBBB-8582-1GEA 65.8 EUR InStock
COBBBB-8582-1G
4-(2-Naphthyl)phenylboronsäure
4-(2-Naphthyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₆H₁₃BO₂
MDL Number: MFCD09260454
CAS-Nummer: 918655-03-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge