1H-Indazol-4-boronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BB-9080-1G
COBBBB-9080-1GEA 154 EUR InStock
COBBBB-9080-1G
1H-Indazol-4-boronsäure
1H-Indazole-4-boronic acid
Formel: C₇H₇BN₂O₂
MDL Number: MFCD09878901
CAS-Nummer: 1023595-17-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge