Methyl-6-hydroxy-5-nitronicotinat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
CA-4121-5G CA-4121-1G
COBBCA-4121-5GEA 576 EUR InStock
COBBCA-4121-5G COBBCA-4121-1G
Methyl-6-hydroxy-5-nitronicotinat
Methyl-6-hydroxy-5-nitronicotinat
Formel: C₇H₆N₂O₅
MW: 198.14 g/mol
MDL Number: MFCD10699641
CAS-Nummer: 222970-61-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge