3-Hydroxy-2-nitropyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
CA-4300-100G
COBBCA-4300-100GEA 191 EUR InStock
COBBCA-4300-100G
3-Hydroxy-2-nitropyridin
3-Hydroxy-2-nitropyridine
Formel: C₅H₄N₂O₃
Melting Pt: 70 °C
MDL Number: MFCD00006258
CAS-Nummer: 15128-82-2
EINECS: 239-191-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge