Methyl-4-brombutyrat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
CA-4808-25G CA-4808-100G CA-4808-5G
COBBCA-4808-25GEA 38.2 EUR InStock
COBBCA-4808-25G COBBCA-4808-100G COBBCA-4808-5G
Methyl-4-brombutyrat
Methyl-4-brombutyrat
Formel: C₅H₉BrO₂
MW: 181.03 g/mol
MDL Number: MFCD00041482
CAS-Nummer: 4897-84-1
EINECS: 225-523-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge