2'-Fluor-3'-methoxybiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
CA-4936-1G
COBBCA-4936-1GEA 303 EUR InStock
COBBCA-4936-1G
2'-Fluor-3'-methoxybiphenyl-3-carbonsäure
2'-Fluor-3'-methoxybiphenyl-3-carbonsäure
Formel: C₁₄H₁₁FO₃
MW: 246.24
MDL Number: MFCD15143528
CAS-Nummer: 1215206-35-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge