2-Brom-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
FA-1507-1G
COBBFA-1507-1GEA 204 EUR InStock
COBBFA-1507-1G
2-Brom-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure
2-Brom-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₅BBrF₃O₂
MW: 268.82 g/mol
MDL Number: MFCD08532500
CAS-Nummer: 959997-88-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge