2-Chlor-4-hydroxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
FA-2315-5G
COBBFA-2315-5GEA 1310 EUR InStock
COBBFA-2315-5G
2-Chlor-4-hydroxyphenylboronsäure
2-Chlor-4-hydroxyphenylboronsäure
Formel: C₆H₆BClO₃
MDL Number: MFCD02684320
CAS-Nummer: 766549-26-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge