4-(Methoxycarbonylmethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
FA-2401-1G
COBBFA-2401-1GEA 423 EUR InStock
COBBFA-2401-1G
4-(Methoxycarbonylmethyl)phenylboronsäure
4-(Methoxycarbonylmethyl)phenylboronsäure
Formel: C₉H₁₁BO₄
MW: 193.9922 g/mol
MDL Number: MFCD09997796
CAS-Nummer: 454185-96-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge