Ethyl-5-amino-1-(4-chlorphenyl)-4-cyan-1H-pyrazol-3-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
HC-2211-1G
COBBHC-2211-1GEA 204 EUR InStock
COBBHC-2211-1G
Ethyl-5-amino-1-(4-chlorphenyl)-4-cyan-1H-pyrazol-3-carboxylat
Ethyl-5-amino-1-(4-chlorphenyl)-4-cyan-1H-pyrazol-3-carboxylat
Formel: C₁₃H₁₁ClN₄O₂
MDL Number: MFCD09835737
CAS-Nummer: 908584-68-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge