2-Brom-6-fluorbenzothiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
HC-2281-1G
COBBHC-2281-1GEA 188 EUR InStock
COBBHC-2281-1G
2-Brom-6-fluorbenzothiazol
2-Bromo-6-fluorobenzothiazole
Formel: C₇H₃BrFNS
MDL Number: MFCD07783786
CAS-Nummer: 152937-04-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge