Ethyl-5-amino-4-cyan-1-(2-fluorphenyl)-1H-pyrazol-3-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
HC-2398-1G
COBBHC-2398-1GEA 149 EUR InStock
COBBHC-2398-1G
Ethyl-5-amino-4-cyan-1-(2-fluorphenyl)-1H-pyrazol-3-carboxylat
Ethyl-5-amino-4-cyan-1-(2-fluorphenyl)-1H-pyrazol-3-carboxylat
Formel: C₁₃H₁₁FN₄O₂
MDL Number: MFCD09835736
CAS-Nummer: 1150164-20-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge