4-Chlor-8-methyl-2-(trifluormethyl)chinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
HC-2765-1G
COBBHC-2765-1GEA 303 EUR InStock
COBBHC-2765-1G
4-Chlor-8-methyl-2-(trifluormethyl)chinolin
4-Chloro-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₁H₇ClF₃N
MDL Number: MFCD08448258
CAS-Nummer: 1701-25-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge