8-Methyl-4-chinazolon
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
HC-6039-1G
COBBHC-6039-1GEA 47.4 EUR InStock
COBBHC-6039-1G
8-Methyl-4-chinazolon
8-Methyl-4-chinazolon
Formel: C₉H₈N₂O
MDL Number: MFCD01685945
CAS-Nummer: 19181-54-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge