3-Brom-N-tert-butyl-5-methylbenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
HC-6457-5G HC-6457-1G
COBBHC-6457-5GEA 451 EUR InStock
COBBHC-6457-5G COBBHC-6457-1G
3-Brom-N-tert-butyl-5-methylbenzolsulfonamid
3-Brom-N-tert-butyl-5-methylbenzolsulfonamid
Formel: C₁₁H₁₆BrNO₂S
MDL Number: MFCD10699659
CAS-Nummer: 1033201-97-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge