2,5-Diiod-1-methylimidazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
HI-1061-1G
COBBHI-1061-1GEA 431 EUR InStock
COBBHI-1061-1G
2,5-Diiod-1-methylimidazol
2,5-Diiodo-1-methylimidazole
Formel: C₄H₄I₂N₂
MDL Number: MFCD02179540
CAS-Nummer: 86026-81-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge