5-Methyl-2-(2-nitrophenyl)oxazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
HI-1330-1G
COBBHI-1330-1GEA 1690 EUR InStock
COBBHI-1330-1G
5-Methyl-2-(2-nitrophenyl)oxazol
5-Methyl-2-(2-nitrophenyl)oxazole
Formel: C₁₀H₈N₂O₃
MW: 204.1800 g/mol
MDL Number: MFCD09801026
CAS-Nummer: 52829-70-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge