5-Amino-4-cyan-1-(2,4-difluorphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
HI-1401-1G
COBBHI-1401-1GEA 719 EUR InStock
COBBHI-1401-1G
5-Amino-4-cyan-1-(2,4-difluorphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol
5-Amino-4-cyano-1-(2,4-difluorophenyl)-3-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₁₁H₈F₂N₄
MW: 234.2048 g/mol
MDL Number: MFCD08459254
CAS-Nummer: 1020057-92-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge