5-Amino-4-cyan-3-methyl-1-(2,3,5,6-tetrafluorphenyl)-1H-pyrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
HI-1447-1G
COBBHI-1447-1GEA 742 EUR InStock
COBBHI-1447-1G
5-Amino-4-cyan-3-methyl-1-(2,3,5,6-tetrafluorphenyl)-1H-pyrazol
5-Amino-4-cyano-3-methyl-1-(2,3,5,6-tetrafluorophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₁₁H₆F₄N₄
MDL Number: MFCD11504942
CAS-Nummer: 1072944-90-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge