4-Fluor-2-mercaptobenzothiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
HI-1549-1G
COBBHI-1549-1GEA 127 EUR InStock
COBBHI-1549-1G
4-Fluor-2-mercaptobenzothiazol
4-Fluoro-2-mercaptobenzothiazole
Formel: C₇H₄FNS₂
MDL Number: MFCD06408877
CAS-Nummer: 154327-24-9
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge